Få mere at vide
N-Acetylmemantine, Mikromol™
Artikelnummer. 17983376
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17983376 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17983376 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1045.100025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N-Acetylmemantine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Acetyl Memantine
CAS 19982-07-1
Analyt- eller komponentnavne N-Acetyl Memantine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H23 N O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Acetamide, N-(3,5-dimethyltricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)-, Acetamide, N-(3,5-dimethyl-1-adamantyl)- (7CI,8CI), N-(3,5-Dimethyltricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)acetamide, 1-Acetamido-3,5-dimethyladamantane, 1-Acetylamino-3,5-dimethyladamantane, N-Acetylmemantine
InChI formel InChI=1S/C14H23NO/c1-10(16)15-14-6-11-4-12(2,8-14)7-13(3,5-11)9-14/h11H,4-9H2,1-3H3,(H,15,16)
SMIL CC(=O)NC12CC3CC(C)(CC(C)(C3)C1)C2
IUPAC navn N-(3,5-dimethyl-1-adamantyl)acetamide
Molekylvægt (g/mol) 221.34
Mængde 25 mg
Formel vægt 221.178 g/mol