missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Acetyllamivudine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Acetyllamivudine |
| CAS | 158704-08-6 |
| Molekylær formel | C10 H13 N3 O4 S |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | N-Acetyllamivudine, N-[1,2-Dihydro-1-[(2R,5S)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-2-oxo-4-pyrimidinyl]acetamide, Acetamide, N-[1-[2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-1,2-dihydro-2-oxo-4-pyrimidinyl]-, (2R-cis)-, 1,3-Oxathiolane, acetamide deriv., N-[1,2-Dihydro-1-[(2R,5S)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-2-oxo-4-pyrimidinyl]acetamide, N-Acetyllamivudine |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13N3O4S/c1-6(15)11-7-2-3-13(10(16)12-7)8-5-18-9(4-14)17-8/h2-3,8-9,14H,4-5H2,1H3,(H,11,12,15,16)/t8-,9+/m0/s1 |
| SMIL | CC(=O)NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2CS[C@H](CO)O2 |
| IUPAC navn | N-[1-[(2R,5S)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-2-oxopyrimidin-4-yl]acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 271.293 |
| Formel vægt | 271.063 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?