Få mere at vide
N-Acetyllactosamine Heptaacetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Acetyllactosamine Heptaacetate |
| CAS | 73208-61-4 |
| Molekylær formel | C28 H39 N O18 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C28H39NO18/c1-11(30)29-21-24(41-15(5)34)22(19(9-38-12(2)31)45-27(21)44-18(8)37)47-28-26(43-17(7)36)25(42-16(6)35)23(40-14(4)33)20(46-28)10-39-13(3)32/h19-28H,9-10H2,1-8H3,(H,29,30)/t19-,20-,21-,22-,23+,24-,25+,26-,27-,28+/m1/s1 |
| SMIL | CC(=O)N[C@H]1[C@H](OC(=O)C)O[C@H](COC(=O)C)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](COC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H]2OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C |
| IUPAC navn | [(2R,3S,4R,5R,6S)-5-acetamido-4,6-diacetyloxy-3-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-triacetyloxy-6-(acetyloxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]methyl acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 677.61 |
| Formel vægt | 677.2167 |