missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Acetyllactosamine 6-Sulfate Sodium Salt, 90%, TRC

Artikelnummer. 30325564
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30325564 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30325564 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA1850101MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Acetyllactosamine 6-Sulfate Sodium Salt
CAS 145447-78-5
Molekylær formel C14 H24 N O14 S . Na
Mængde 1 mg
Synonym 2-(Acetylamino)-2-deoxy-4-O-(6-O-sulfo-β-D-galactopyranosyl)-D-Glucose Sodium Salt (1:1)
InChI formel InChI=1S/C14H25NO14S.Na/c1-4(17)15-7-9(19)12(6(27-13(7)22)3-26-30(23,24)25)29-14-11(21)10(20)8(18)5(2-16)28-14;/h5-14,16,18-22H,2-3H2,1H3,(H,15,17)(H,23,24,25);/q;+1/p-1/t5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12-,13?,14+;/m1./s1
SMIL [Na+].CC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@H](COS(=O)(=O)[O-])[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H]1O
IUPAC navn sodium;[(2R,3S,4R,5R)-5-acetamido-4,6-dihydroxy-3-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]methyl sulfate
Molekylvægt (g/mol) 485.39
Formel vægt 485.0815
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.