Få mere at vide
N-Acetyllactosamine 6-Sulfate Sodium Salt, 90%, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Acetyllactosamine 6-Sulfate Sodium Salt |
| CAS | 145447-78-5 |
| Molekylær formel | C14 H24 N O14 S . Na |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 2-(Acetylamino)-2-deoxy-4-O-(6-O-sulfo-β-D-galactopyranosyl)-D-Glucose Sodium Salt (1:1) |
| InChI formel | InChI=1S/C14H25NO14S.Na/c1-4(17)15-7-9(19)12(6(27-13(7)22)3-26-30(23,24)25)29-14-11(21)10(20)8(18)5(2-16)28-14;/h5-14,16,18-22H,2-3H2,1H3,(H,15,17)(H,23,24,25);/q;+1/p-1/t5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12-,13?,14+;/m1./s1 |
| SMIL | [Na+].CC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@H](COS(=O)(=O)[O-])[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H]1O |
| IUPAC navn | sodium;[(2R,3S,4R,5R)-5-acetamido-4,6-dihydroxy-3-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]methyl sulfate |
| Molekylvægt (g/mol) | 485.39 |
| Formel vægt | 485.0815 |