Få mere at vide
N-acetylisoleucin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Acetylisoleucine |
| CAS | 3077-46-1 |
| Molekylær formel | C8H15NO3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | N-Acetyl-L-isoleucine, N-Acetylisoleucine, NSC 203807 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15NO3/c1-4-5(2)7(8(11)12)9-6(3)10/h5,7H,4H2,1-3H3,(H,9,10)(H,11,12)/t5-,7-/m0/s1 |
| SMIL | CC[C@@H]([C@H](NC(C)=O)C(O)=O)C |
| IUPAC navn | (2S,3S)-2-acetamido-3-methylpentansyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 173.2 |
| Formel vægt | 173.1052 |