Få mere at vide
N-acetylisoleucin, TRC
Artikelnummer. 30309462
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30309462 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30309462 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA192295100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Acetylisoleucine
CAS 3077-46-1
Molekylær formel C8H15NO3
Mængde 100 mg
Synonym N-Acetyl-L-isoleucine, N-Acetylisoleucine, NSC 203807
InChI formel InChI=1S/C8H15NO3/c1-4-5(2)7(8(11)12)9-6(3)10/h5,7H,4H2,1-3H3,(H,9,10)(H,11,12)/t5-,7-/m0/s1
SMIL CC[C@@H]([C@H](NC(C)=O)C(O)=O)C
IUPAC navn (2S,3S)-2-acetamido-3-methylpentansyre
Molekylvægt (g/mol) 173.2
Formel vægt 173.1052