missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Acetylhistamine, MedChemExpress
Beskrivelse
N-Acetylhistamine is a histamine metabolite. N-acetylhistamine can be used as a potential biomarker of histidine metabolism for anaphylactoid reactions.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Acetylhistamine |
| CAS | 673-49-4 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C7H11N3O |
| Synonym | N-Omega-acetylhistamine |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (652.83 mM) |
| SMIL | CC(NCCC1=CN=CN1)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 153.18 |
| Mængde | 50 mg |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?