Få mere at vide
N-Acetylglycine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Acetylglycine |
| CAS | 543-24-8 |
| Molekylær formel | C4H7NO3 |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | Aceturic Acid, 2-(Acetylamino)acetic Acid, 2-Acetamidoacetic Acid, 86: PN: WO2006125227 FIGURE: 1 claimed protein, Acetamidoacetic Acid, Acetylaminoacetic Acid, Acetylglycine, Acetylglycocoll, Ethanoylaminoethanoic Acid, N-Acetylglycine, NSC 7605 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7NO3/c1-3(6)5-2-4(7)8/h2H2,1H3,(H,5,6)(H,7,8) |
| SMIL | CC(=O)NCC(=O)O |
| IUPAC navn | 2-acetamidoacetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 117.1 |
| Formel vægt | 117.0426 |