Få mere at vide
N-Acetylglycine N-Methylamide-d8, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Acetamido-N-methylacetamide-D8 |
| CAS | 1219802-57-9 |
| Molekylær formel | C5 D8 H2 N2 O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | N-Acetyl-d3-glycine-d2-N-methyl-d3-amide, 2-(Acetyl-d3-amino)-N-(methyl-d3)acetamide-2,2-d2, 2-(Acet-d3-amido)-N-(methyl-d3)acetamide-2,2-d2, N-(Acetyl-d3)-N'-(methyl-d3)glycinamide-d2, 2-Acetamido-N-methylacetamide-d8, 2-Acetamido-N-methylacetamide-D8 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10N2O2/c1-4(8)7-3-5(9)6-2/h3H2,1-2H3,(H,6,9)(H,7,8)/i1D3,2D3,3D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])NC(=O)C([2H])([2H])NC(=O)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 2,2,2-trideuterio-N-[1,1-dideuterio-2-oxo-2-(trideuteriomethylamino)ethyl]acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 138.194 |
| Formel vægt | 138.124 |