Få mere at vide
N-Acetylglycine-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Acetylglycine-D5 (N-acetyl,2,2-D5) |
| CAS | 1219805-82-9 |
| Molekylær formel | C4 D5 H2 N O3 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | N-Acetylglycine-d5, N-Acetyl-d3-glycine-2,2-d2, N-Acetylglycine-D5 (N-acetyl,2,2-D5), N-Acetylglycine-d5, 2-(Acet-d3-amido)acetic-2,2-d2 acid |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7NO3/c1-3(6)5-2-4(7)8/h2H2,1H3,(H,5,6)(H,7,8)/i1D3,2D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C(=O)NC([2H])([2H])C(=O)O |
| IUPAC navn | 2,2-dideuterio-2-[(2,2,2-trideuterioacetyl)amino]acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 122.134 |
| Formel vægt | 122.074 |