Få mere at vide
N-acetylglycin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10716321 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Plastic bottle
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10716321 500 g Plastflaske 500g
10468240 100 g Plastflaske 100g
10299643 2.5 kg Plastic bottle 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10716321 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 102575000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 543-24-8 | C4H7NO3 | 117.1 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 543-24-8
Molekylær formel C4H7NO3
Molekylvægt (g/mol) 117.1
MDL nummer MFCD00004275
InChI nøgle OKJIRPAQVSHGFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-acetylglycine, aceturic acid, acetamidoacetic acid, acetylglycine, ac-gly-oh, glycine, n-acetyl, acetylaminoacetic acid, acetylamino-acetic acid, acetylglycocoll, ethanoylaminoethanoic acid
PubChem CID 10972
ChEBI CHEBI:40410
IUPAC navn 2-acetamidoeddikesyre
SMIL CC(=O)NCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Acetylglycine
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 207,0 °C til 209,0 °C
Farve Hvid
Tab ved tørring 0.5% max.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Plastflaske
Lineær formel CH3CONHCH2CO2H
Mængde 500 g
Beilstein 04, 354
Merck Index 15, 75
Opløselighedsinformation Solubility in water: 2.7% (15°C). Other solubilities: moderately soluble in alcohol, slightly soluble in acetone, chloroform and, glacial acetic acid, practically insoluble in ether and benzene
Formel vægt 117.1
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver