Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals N-acetylglycin, 99 %
Artikelnummer. 11414957
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11414957 100 g 100g
11424957 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11414957 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. B21887.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 543-24-8 | C4H7NO3 | 117.104 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 543-24-8
Molekylær formel C4H7NO3
Molekylvægt (g/mol) 117.104
MDL nummer MFCD00004275
InChI nøgle OKJIRPAQVSHGFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-acetylglycine, aceturic acid, acetamidoacetic acid, acetylglycine, ac-gly-oh, glycine, n-acetyl, acetylaminoacetic acid, acetylamino-acetic acid, acetylglycocoll, ethanoylaminoethanoic acid
PubChem CID 10972
ChEBI CHEBI:40410
IUPAC navn 2-acetamidoeddikesyre
SMIL CC(=O)NCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Acetylglycine
Smeltepunkt ∼210°C (decomposition)
Beilstein 774114
Merck Index 14,80
Mængde 100 g
Formel vægt 117.1
Procent renhed 99%