Få mere at vide
N-Acetylglycinamid, 97%
Artikelnummer. 11491457
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11491457 5 g 5g
11481457 1 g 1g
11401467 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11491457 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24940.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 2620-63-5 | C4H8N2O2 | 116,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2620-63-5
Molekylær formel C4H8N2O2
Molekylvægt (g/mol) 116.12
MDL nummer MFCD00008029
InChI nøgle WQELDIQOHGAHEM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-acetylglycine amide, n-alpha-acetylglycinamide, unii-97sv9afw2z, acetamide, n-2-amino-2-oxoethyl, nalpha-acetylglycinamide, n-.alpha.-acetylglycinamide, 97sv9afw2z, ethanimidic acid, n-2-amino-2-oxoethyl, acetylglutamide, acetylglycinamide
PubChem CID 28326
IUPAC navn 2-acetamidoacetamid
SMIL CC(=O)NCC(N)=O
Spécification
Kemisk navn eller materiale N-Acetylglycinamide
Smeltepunkt 136 °C til 140 °C
Lugt Odorless
Mængde 5 g
Beilstein 1753982
Formel vægt 116.12
Procent renhed 97%
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.