Få mere at vide
N-Acetylglycinamid, 97%
Artikelnummer. 11481457
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11481457 1 g 1g
11491457 5 g 5g
11401467 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11481457 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24940.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
CAS: 2620-63-5 | C4H8N2O2 | 116,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2620-63-5
Molekylær formel C4H8N2O2
Molekylvægt (g/mol) 116.12
MDL nummer MFCD00008029
InChI nøgle WQELDIQOHGAHEM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-acetylglycine amide, n-alpha-acetylglycinamide, unii-97sv9afw2z, acetamide, n-2-amino-2-oxoethyl, nalpha-acetylglycinamide, n-.alpha.-acetylglycinamide, 97sv9afw2z, ethanimidic acid, n-2-amino-2-oxoethyl, acetylglutamide, acetylglycinamide
PubChem CID 28326
IUPAC navn 2-acetamidoacetamid
SMIL CC(=O)NCC(N)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Acetylglycinamide
Smeltepunkt 136 °C til 140 °C
Lugt Odorless
Mængde 1 g
Beilstein 1753982
Formel vægt 116.12
Procent renhed 97%