Få mere at vide
N-Acetylethylenediamin, tech. 90%
Artikelnummer. 11363027
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11363027 5 g 5g
11373027 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11363027 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13398.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1001-53-2 | C4H10N2O | 102,137 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1001-53-2
Molekylær formel C4H10N2O
Molekylvægt (g/mol) 102.137
MDL nummer MFCD00008163
InChI nøgle DAKZISABEDGGSV-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-2-aminoethyl acetamide, n-acetylethylenediamine, acetamide, n-2-aminoethyl, n-2-amino-ethyl-acetamide, unii-fql33v3kzd, fql33v3kzd, acetylethylenediamine, 2-acetamidoethylamine, acetylethylene diamine, n-acetylethylendiamine
PubChem CID 66082
IUPAC navn N-(2-aminoethyl)acetamid
SMIL CC(=O)NCCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Acetylethylenediamine
Smeltepunkt 44°C to 50°C
Kogepunkt 128°C (3 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Lineær formel CH3CONHCH2CH2NH2
Mængde 5 g
FN nummer UN3259
Beilstein 1743120
Følsomhed Hygroscopic
Formel vægt 102.14
Procent renhed 90%
Grad Teknisk