Få mere at vide
N-Acetylethanolamin, TRC
Artikelnummer. 30009890
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30009890 5 g
1 options
Artikelnummer. 30009890 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA1738225G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Acetylethanolamine
CAS 142-26-7
Molekylær formel C4 H9 N O2
Mængde 5 g
Synonym N-(2-Hydroxyethyl)acetamide, 2-Acetamidoethanol, 2-Acetylaminoethanol, 2-N-Acetylaminoethanol, Acetamide MEA, Acetylcolamine, Incromectant AMEA 100, Incromectant AMEA 70, Mackamide AME 100, N-(β-Hydroxyethyl)acetamide, N-Acetyl-2-aminoethanol, N-Ethanolacetamide, NSC 5999, Schercomid AME 70, β-Hydroxyethylacetamide;
InChI formel InChI=1S/C4H9NO2/c1-4(7)5-2-3-6/h6H,2-3H2,1H3,(H,5,7)
SMIL CC(=O)NCCO
IUPAC navn N-(2-hydroxyethyl)acetamid
Molekylvægt (g/mol) 103.12
Formel vægt 103.0633