Få mere at vide
N-Acetylcysteine Amide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Acetylcysteine Amide |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10N2O2S/c1-3(8)7-4(2-10)5(6)9/h4,10H,2H2,1H3,(H2,6,9)(H,7,8)/t4-/m0/s1 |
| Mængde | 50 mg |
| Procent renhed | >95% |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |