missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Acetylcysteine Amide, TRC

Artikelnummer. 17912475
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17912475 100 mg
17972775 25 mg
17983465 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17912475 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA172195100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 38520-57-9
Molekylær formel C5H10N2O2S
Molekylvægt (g/mol) 162.21
Synonym (2R)-2-(Acetylamino)-3-mercaptopropanamide; N-Acetyl-L-cysteinamide
IUPAC navn (2R)-2-acetamido-3-sulfanylpropanamide
SMIL CC(=O)N[C@@H](CS)C(=O)N

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Acetylcysteine Amide
Renhedsgrad noter HPLC
InChI formel InChI=1S/C5H10N2O2S/c1-3(8)7-4(2-10)5(6)9/h4,10H,2H2,1H3,(H2,6,9)(H,7,8)/t4-/m0/s1
Mængde 100 mg
Procent renhed >95%
Forsendelsestilstand Room Temperature
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.