Få mere at vide
N-Acetylcysteine amide, MedChemExpress
Beskrivelse
N-Acetylcysteine amide is a cell membranes and blood brain barrier permeant thiol antioxidant and neuroprotective agent, reduces ROS production.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Acetylcysteine amide |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 38520-57-9 |
| Farve | White |
| Mængde | 5 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C5H10N2O2S |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Opløselighedsinformation | H2O : 200 mg/mL (1232.97 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 100 mg/mL (616.48 mM) |
| SMIL | CC(N[C@@H](CS)C(N)=O)=O |
| Vis mere |