Få mere at vide
N-Acetylcaprolactam, 99%
Artikelnummer. 11483797
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11483797 100 g 100g
11473797 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11483797 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18257.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-01-2027
CAS: 1888-91-1 | C8H13NO2 | 155,20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1888-91-1
Molekylær formel C8H13NO2
Molekylvægt (g/mol) 155.20
MDL nummer MFCD00003262
InChI nøgle QISSLHPKTCLLDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-acetylcaprolactam, acetylcaprolactam, n-acetyl-6-caprolactam, 2h-azepin-2-one, 1-acetylhexahydro, acetylkaprolaktam, n-acetylhexanelactam, acetylkaprolaktam czech, 1-acetylhexahydro-2h-azepin-2-one, n-acetyl-epsilon-caprolactam, n-acetyl-.epsilon.-caprolactam
PubChem CID 15904
IUPAC navn 1-acetylazepan-2-on
SMIL CC(=O)N1CCCCCC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Acetylcaprolactam
Tæthed 1.094
Kogepunkt 124 °C (12 mmHg)
Flammepunkt 122 °C (252 °F)
Brydningsindeks 1.489
Mængde 100 g
Beilstein 119598
Formel vægt 155.2
Procent renhed 99%