Få mere at vide
N-Acetylbisoprolol, Mikromol™
Artikelnummer. 30051536
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30051536 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30051536 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0460.31
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N-Acetylbisoprolol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Acetylbisoprolol
CAS 66722-65-4
Analyt- eller komponentnavne N-Acetylbisoprolol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C20 H33 N O5
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym N-[2-hydroxy-3-[4-[[2-(1-methylethoxy)ethoxy]methyl]phenoxy]propyl]-N-(1-methylethyl)acetamide, N-Acetylbisoprolol
InChI formel InChI=1S/C20H33NO5/c1-15(2)21(17(5)22)12-19(23)14-26-20-8-6-18(7-9-20)13-24-10-11-25-16(3)4/h6-9,15-16,19,23H,10-14H2,1-5H3
SMIL CC(C)OCCOCc1ccc(OCC(O)CN(C(C)C)C(=O)C)cc1
IUPAC navn N-[2-hydroxy-3-[4-(2-propan-2-yloxyethoxymethyl)phenoxy]propyl]-N-propan-2-ylacetamide
Molekylvægt (g/mol) 367.48
Mængde 100 mg
Formel vægt 367.2359 g/mol