Få mere at vide
N-Acetylbenzocain, Mikromol™
Artikelnummer. 30051419
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30051419 25 mg
17910746 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30051419 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0094.020025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
N-Acetylbenzocain
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Acetylbenzocaine
CAS 5338-44-3
Analyt- eller komponentnavne N-Acetylbenzocaine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C11 H13 N O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym N-Acetylbenzocaine
InChI formel InChI=1S/C11H13NO3/c1-3-15-11(14)9-4-6-10(7-5-9)12-8(2)13/h4-7H,3H2,1-2H3,(H,12,13)
SMIL CCOC(=O)c1ccc(NC(=O)C)cc1
IUPAC navn ethyl4-acetamidobenzoat
Molekylvægt (g/mol) 207.23
Mængde 25 mg
Formel vægt 207,0895 g/mol