Få mere at vide
N-Acetylaminomethylfosforsyre (>90%), TRC
Artikelnummer. 30132945
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30132945 5 g
17994065 250 mg
17913705 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30132945 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA1682555G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57637-97-5
Molekylær formel C3 H8 N O4 P
Molekylvægt (g/mol) 153.07
Synonym Phosphonic acid, (acetamidomethyl)- (6CI), Phosphonic acid, [(acetylamino)methyl]- (9CI), P-[(Acetylamino)methyl]phosphonic acid, N-Acetylaminomethylphosphonic acid, Acetamidomethylphosphonic Acid
IUPAC navn acetamidomethylphosphonsyre
SMIL CC(=O)NCP(=O)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Acetylaminomethylphosphoric Acid
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C3H8NO4P/c1-3(5)4-2-9(6,7)8/h2H2,1H3,(H,4,5)(H2,6,7,8)
Formel vægt 153.0191
Procent renhed >95%