Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals N-acetyl-Tyr-Glu-Val-Asp-7-amino-4-methylcoumarin
Beskrivelse
Et fluorogent substrat til caspase 1
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Mængde | 5 mg |
| Oversigt | Hvid til råhvid |
| Indhold og opbevaring | -30 °C til -10 °C |
| Til brug med (applikation) | Et fluorogent substrat til caspase 1 |
| Molekylær formel | C35H41N5O12 |
| Formel vægt | 723.72 |
| Synonym | Ac-YEVD-AMC; Caspase 1 (ICE) Substrat 1M fluorogent |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Produkttype | N-acetyl-Tyr-Glu-Val-Asp-7-amino-4-methylcoumarin |
| Form | Pulver |