Få mere at vide
N-Acetyl-trans-4-hydroxy-L-proline, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11410218
Skift visning
Mængde:
2 g
Pakningsstørrelse:
2g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11410218 2 g 2g
1 options
Artikelnummer. 11410218 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23767.04
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 33996-33-7
Molekylær formel C7H11NO4
Molekylvægt (g/mol) 173.168
MDL nummer MFCD00037339
InChI nøgle BAPRUDZDYCKSOQ-RITPCOANSA-N
Synonym oxaceprol, n-acetyl-l-hydroxyproline, 2s,4r-1-acetyl-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, oxaceprol inn, ac-hyp-oh, l-proline, 1-acetyl-4-hydroxy-, 4r, unii-q0xv76b96l, ac-hydroxyproline, trans-1-acetyl-4-hydroxy-l-proline, jonctum
PubChem CID 65784
IUPAC navn (2S,4R)-1-acetyl-4-hydroxypyrrolidin-2-carboxylsyre
SMIL CC(=O)N1CC(CC1C(=O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Acetyl-trans-4-hydroxy-L-proline
Smeltepunkt 131°C to 133°C
Farve Hvid
Beilstein 84043
Merck Index 14,6903
Mængde 2 g
Formel vægt 173.17
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver