Få mere at vide
N-Acetyl-trans-4-hydroxy-L-proline, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11430218
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Artikelnummer. 11430218
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B23767.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 33996-33-7
Molekylær formel C7H11NO4
Molekylvægt (g/mol) 173.168
MDL nummer MFCD00037339
InChI nøgle BAPRUDZDYCKSOQ-RITPCOANSA-N
Synonym oxaceprol, n-acetyl-l-hydroxyproline, 2s,4r-1-acetyl-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, oxaceprol inn, ac-hyp-oh, l-proline, 1-acetyl-4-hydroxy-, 4r, unii-q0xv76b96l, ac-hydroxyproline, trans-1-acetyl-4-hydroxy-l-proline, jonctum
PubChem CID 65784
IUPAC navn (2S,4R)-1-acetyl-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid
SMIL CC(=O)N1CC(CC1C(=O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Acetyl-trans-4-hydroxy-L-proline
Smeltepunkt 131°C to 133°C
Emballage Glass Bottle
Beilstein 84043
Mængde 50 g
Formel vægt 173.17
Procent renhed 99%
Fysisk form Crystalline Powder