Få mere at vide
N-Acetyl Tizanidin, TRC
Artikelnummer. 17991645
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17991645 1 g
17945045 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17991645 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA1888701G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 173532-15-5
Molekylær formel C11 H10 Cl N5 O S
Molekylvægt (g/mol) 295.75
Synonym N-Acetyltizanidine, Ethanone, 1-[2-[(5-chloro-2,1,3-benzothiadiazol-4-yl)amino]-4,5-dihydro-1H-imidazol-1-yl]-, 1H-Imidazol-2-amine, 1-acetyl-N-(5-chloro-2,1,3-benzothiadiazol-4-yl)-4,5-dihydro- (9CI), 1-[2-[(5-Chloro-2,1,3-benzothiadiazol-4-yl)amino]-4,5-dihydro-1H-imidazol-1-yl]ethanone, 1-[2-[(5-Chloro-2,1,3-benzothiadiazol-4-yl)amino]-4,5-dihydroimidazol-1-yl]ethanone, N-Acetyl tizanidine
IUPAC navn 1-[2-[(5-chloro-2,1,3-benzothiadiazol-4-yl)amino]-4,5-dihydroimidazol-1-yl]ethanon
SMIL CC(=O)N1CCN=C1Nc2c(Cl)ccc3nsnc23
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Acetyltizanidine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C11H10ClN5OS/c1-6(18)17-5-4-13-11(17)14-9-7(12)2-3-8-10(9)16-19-15-8/h2-3H,4-5H2,1H3,(H,13,14)
Formel vægt 295.0295
Procent renhed >95%