missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Acetyl Sulfamethoxazole-d4 (major), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetylsulfamethoxazole D4 |
| CAS | 1215530-54-3 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C12 2H4 H9 N3 O4 S |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Acetylsulfamethoxazole D4 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13N3O4S/c1-8-7-12(14-19-8)15-20(17,18)11-5-3-10(4-6-11)13-9(2)16/h3-7H,1-2H3,(H,13,16)(H,14,15)/i3D,4D,5D,6D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1NC(=O)C)S(=O)(=O)Nc2cc(C)on2 |
| IUPAC navn | N-[2,3,5,6-tetradeuterio-4-[(5-methyl-1,2-oxazol-3-yl)sulfamoyl]phenyl]acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 299.34 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?