Få mere at vide
N-Acetyl Sulfadiazine-d4 (Major), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Acetyl Sulfadiazine-d5 |
| CAS | 1219149-66-2 |
| Molekylær formel | C12H8D4N4O3S |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | N-Acetyl Sulfadiazine D4 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12N4O3S/c1-9(17)15-10-3-5-11(6-4-10)20(18,19)16-12-13-7-2-8-14-12/h2-8H,1H3,(H,15,17)(H,13,14,16)/i3D,4D,5D,6D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1NC(=O)C)S(=O)(=O)Nc2ncccn2 |
| IUPAC navn | N-[2,3,5,6-tetradeuterio-4-(pyrimidin-2-ylsulfamoyl)phenyl]acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 296.34 |