missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Acetyl Sulfadiazine-13C6, TRC

Artikelnummer. 30312382
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30312382 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30312382 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA18781325MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Acetyl Sulfadiazine-13C6
CAS 1217089-17-2
Molekylær formel C613C6H12N4O3S
Mængde 25 mg
Synonym N-[4-[(2-Pyrimidinylamino)sulfonyl]phenyl-13C6]acetamide, 2-[(p-Acetamidophenyl-13C6)sulfonamido]pyrimidine, N4-Acetylsulfadiazine-13C6, 4’-(2-Pyrimidinylsulfamoyl)acetanilide-13C6, 4N-Acetylsulfadiazine-13C6
InChI formel InChI=1S/C12H12N4O3S/c1-9(17)15-10-3-5-11(6-4-10)20(18,19)16-12-13-7-2-8-14-12/h2-8H,1H3,(H,15,17)(H,13,14,16)/i3+1,4+1,5+1,6+1,10+1,11+1
SMIL O=S(NC1=NC=CC=N1)([13C]2=[13CH][13CH]=[13C](NC(C)=O)[13CH]=[13CH]2)=O
IUPAC navn N-[4-(pyrimidin-2-ylsulfamoyl)(1,2,3,4,5,6-13C6)cyclohexa-1,3,5-trien-1-yl]acetamide
Molekylvægt (g/mol) 298.27
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.