missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Acetyl-S-(trichlorovinyl)-L-cysteine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Acetyl-S-(trichlorovinyl)-L-cysteine |
| CAS | 111348-61-9 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C7 H8 Cl3 N O3 S |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | N-Acetyl-S-(1,2,2-trichloroethenyl)-L-cysteine, N-Ac-TCVC |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8Cl3NO3S/c1-3(12)11-4(7(13)14)2-15-6(10)5(8)9/h4H,2H2,1H3,(H,11,12)(H,13,14) |
| SMIL | CC(=O)NC(CSC(=C(Cl)Cl)Cl)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-acetamido-3-(1,2,2-trichloroethenylsulfanyl)propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 292.57 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?