Få mere at vide
N-Acetyl-S-(N-methylcarbamoyl)-L-cysteine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Acetyl-S-(N-methylcarbamoyl)-L-cysteine |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C7H12N2O4S/c1-4(10)9-5(6(11)12)3-14-7(13)8-2/h5H,3H2,1-2H3,(H,8,13)(H,9,10)(H,11,12) |
| Mængde | 100 mg |
| Formel vægt | 220.0518 |
| Procent renhed | >95% |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |