missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Acetyl-S-methyl-L-cysteine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Acetyl-S-methyl-L-cysteine |
| CAS | 16637-59-5 |
| Molekylær formel | C6 H11 N O3 S |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11NO3S/c1-4(8)7-5(3-11-2)6(9)10/h5H,3H2,1-2H3,(H,7,8)(H,9,10)/t5-/m0/s1 |
| SMIL | CSC[C@H](NC(=O)C)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2R)-2-acetamido-3-methylsulfanylpropanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 177.22 |
| Formel vægt | 177.046 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?