missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Acetyl-S-ethyl-L-cysteine-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Acetyl-S-ethyl-L-cysteine-d5 |
| CAS | 1279033-91-8 |
| Molekylær formel | C7H8D5NO3S |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | N-Acetyl-3-(ethylthio)alanine-d5, N-Acetyl-3-(ethylthio)-L-alanine-d5, Ethylmercapturic Acid-d5, N-Acetyl-S-ethylcysteine-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H13NO3S/c1-3-12-4-6(7(10)11)8-5(2)9/h6H,3-4H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)/t6-/m0/s1/i1D3,3D2 |
| SMIL | O=C(C)N[C@H](C(O)=O)CSC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | (2R)-2-acetamido-3-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethylsulfanyl)propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 196.28 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?