Få mere at vide
N-Acetyl-S-(carbamoylethyl)-L-cysteine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Acetyl-S-(carbamoylethyl)-L-cysteine |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14N2O4S/c1-5(11)10-6(8(13)14)4-15-3-2-7(9)12/h6H,2-4H2,1H3,(H2,9,12)(H,10,11)(H,13,14)/t6-/m0/s1 |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 234.0674 |
| Procent renhed | >95% |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |