Få mere at vide
N-Acetyl-S-(carbamoylethyl)-L-cysteine-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Acetyl-S-(carbamoylethyl)-L-cysteine-d3 |
| CAS | 1795786-57-0 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C8H11D3N2O4S |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | N-(Acetyl-d3)-S-(3-amino-3-oxopropyl)-L-cysteine, AAMA-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14N2O4S/c1-5(11)10-6(8(13)14)4-15-3-2-7(9)12/h6H,2-4H2,1H3,(H2,9,12)(H,10,11)(H,13,14)/t6-/m0/s1/i1D3 |
| SMIL | NC(CCSC[C@H](NC(C([2H])([2H])[2H])=O)C(O)=O)=O |
| IUPAC navn | (2R)-3-(3-amino-3-oxopropyl)sulfanyl-2-[(2,2,2-trideuterioacetyl)amino]propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 237.29 |
| Vis mere |