Få mere at vide
N-Acetyl-S-benzyl-L-cystein, TRC
Artikelnummer. 30133160
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133160 25 mg
17973025 10 mg
17993955 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30133160 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA16842825MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19542-77-9
Molekylær formel C12 H15 N O3 S
Synonym Alanin, N-acetyl-3-(benzylthio)-, L- (8CI) ∣N-Acetyl-S-(phenylmethyl)-L-cystein∣(R)-2-acetamido-3-(benzylthio)propansyre∣, benzylmerkaptursyre∣, N-Acetyl-S-benzyl-L-cystein∣, N-Acetyl-S-benzylcystein∣, S-Benzyl-(R)-merkaptursyre∣, S-Benzyl-N-acetyl-L-cystein∣, S-Benzyl-N-acetylcystein
Tekniske data
Format Fedt
Molekylvægt (g/mol) 253.32
Produkttype Andet
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Renhed >95% (HPLC)
Mængde 25 mg
Kemisk navn eller materiale N-Acetyl-S-benzyl-L-cystein