missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Acetyl-S-benzyl-d5-L-cysteine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Acetyl-S-benzyl-d5-L-cysteine |
| CAS | 1955496-81-7 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C12 D5 H10 N O3 S |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | N-Acetyl-S-benzyl-L-cysteine-D5 (phenyl-D5), N-Acetyl-S-benzyl-d5-L-cysteine, N-Acetyl-S-(phenyl-d5-methyl)-L-cysteine, (2R)-2-Acetamido-3-(2,3,4,5,6-pentadeuteriobenzylthio)propanoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15NO3S/c1-9(14)13-11(12(15)16)8-17-7-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,11H,7-8H2,1H3,(H,13,14)(H,15,16)/t11-/m0/s1/i2D,3D,4D,5D,6D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c(CSC[C@H](NC(=O)C)C(=O)O)c([2H])c1[2H] |
| IUPAC navn | (2R)-2-acetamido-3-[(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)methylsulfanyl]propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 258.348 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?