missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Acetyl-S-(3-hydroxypropyl)-L-cysteine Dicyclohexylamine Salt (unlabelled), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | N-Acetyl-S-(3-hydroxypropyl)-L-cysteine dicyclohexylammonium salt |
| CAS | 14369-42-7 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C12 H23 N . C8 H15 N O4 S |
| Mængde | 0.5 mg |
| Synonym | L-Cysteine, N-acetyl-S-(3-hydroxypropyl)-, compd. with N-cyclohexylcyclohexanamine (1:1), Alanine, N-acetyl-3-[(3-hydroxypropyl)thio]-, compd. with dicyclohexylamine (1:1), L- (8CI), Alanine, N-acetyl-3-[(3-hydroxypropyl)thio]-, compd. with dicyclohexylamine (7CI), Dicyclohexylamine, compd. with N-acetyl-3-[(3-hydroxypropyl)thio]-L-alanine (1:1), N-Acetyl-S-(3-hydroxypropyl)cysteine dicyclohexylammonium salt, N-Acetyl-S-(3-hydroxypropyl)-L-cysteine dicyclohexylammonium salt |
| InChI formel | InChI=1S/C12H23N.C8H15NO4S/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;1-6(11)9-7(8(12)13)5-14-4-2-3-10/h11-13H,1-10H2;7,10H,2-5H2,1H3,(H,9,11)(H,12,13)/t;7-/m.0/s1 |
| SMIL | CC(=O)N[C@@H](CSCCCO)C(=O)O.C1CCC(CC1)NC2CCCCC2 |
| IUPAC navn | (2R)-2-acetamido-3-(3-hydroxypropylsulfanyl)propanoic acid;N-cyclohexylcyclohexanamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 402.59 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?