Få mere at vide
N-Acetyl-S-(3-hydroxypropyl-1-methyl)-L-cystein, TRC
Artikelnummer. 30312947
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30312947 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30312947 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA17841010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Acetyl-S-(3-hydroxypropyl-1-methyl)-L-cysteine
CAS 100496-03-5
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C9H17NO4S
Mængde 10 mg
Synonym (R)-Methyl 2-acetamido-3-((3-hydroxypropyl)thio)propanoate
SMIL COC(=O)[C@H](CSCCCO)NC(=O)C
Molekylvægt (g/mol) 235.3
Formel vægt 235.0878
Procent renhed >95