Få mere at vide
N-Acetyl-S-(3-hydroxypropyl-1-methyl)-L-cystein, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Acetyl-S-(3-hydroxypropyl-1-methyl)-L-cysteine |
| CAS | 100496-03-5 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C9H17NO4S |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | (R)-Methyl 2-acetamido-3-((3-hydroxypropyl)thio)propanoate |
| SMIL | COC(=O)[C@H](CSCCCO)NC(=O)C |
| Molekylvægt (g/mol) | 235.3 |
| Formel vægt | 235.0878 |
| Procent renhed | >95 |