missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Acetyl-S-(3,4-dihydroxybutyl)-L-cysteine (Mixture of Diastereomers), TRC

Artikelnummer. 30009939
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30009939 10 mg
30006826 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30009939 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA17371010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 144889-50-9
Molekylær formel C9 H17 N O5 S
Molekylvægt (g/mol) 251.3
Synonym N-Acetyl-S-(3,4-Dihydroxybutyl)-L-Cysteine
IUPAC navn (2R)-2-acetamido-3-(3,4-dihydroxybutylsulfanyl)propanoic acid
SMIL CC(=O)N[C@@H](CSCCC(O)CO)C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Acetyl-S-(3,4-dihydroxybutyl)-L-cysteine
Renhedsgrad noter HPLC
InChI formel InChI=1S/C9H17NO5S/c1-6(12)10-8(9(14)15)5-16-3-2-7(13)4-11/h7-8,11,13H,2-5H2,1H3,(H,10,12)(H,14,15)/t7?,8-/m0/s1
Mængde 10 mg
Formel vægt 251.0827
Procent renhed >95%
Forsendelsestilstand Room Temperature
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.