missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Acetyl-S-(3,4-dihydroxybutyl)-L-cysteine-d7 (Mixture of Diastereomers), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Acetyl-S-(3,4-dihydroxybutyl)-L-cysteine-d7 (mixture of diastereomers) |
| CAS | 1240398-27-9 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C9 2H7 H10 N O5 S |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | 4-(N-Acetyl-L-cystein-S-yl)-1,2-dihydroxybutane-d7, DHBMA-d7 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H17NO5S/c1-6(12)10-8(9(14)15)5-16-3-2-7(13)4-11/h7-8,11,13H,2-5H2,1H3,(H,10,12)(H,14,15)/t7?,8-/m0/s1/i2D2,3D2,4D2,7D |
| SMIL | [2H]C([2H])(O)C([2H])(O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])SC[C@H](NC(=O)C)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2R)-2-acetamido-3-(1,1,2,2,3,4,4-heptadeuterio-3,4-dihydroxybutyl)sulfanylpropanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 258.34 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?