missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Acetyl-S-(2-hydroxypropyl)cysteine-d3 Dicyclohexylammonium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Acetyl-S-(2-hydroxypropyl)cysteine-d3 Dicyclohexylammonium salt |
| CAS | 1356934-59-2 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C12 H23 N . C8 2H3 H12 N O4 S |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | (2R)-3-(2-Hydroxypropylsulfanyl)-2-[(2,2,2-trideuterioacetyl)amino]propanoic acid N-Cyclohexylcyclohexanamine, N-Acetyl-S-(2-hydroxypropyl)-L-cysteine-D3 dicyclohexylamine salt (N-acetyl-D3), N-(Acetyl-d3)-S-(2-hydroxypropyl)-L-cysteine dicyclohexylamine salt, 2-Hydroxypropylmercapturic acid-d3 dicyclohexylamine salt, N-(Acetyl-d3)-S-(2-hydroxypropyl)cysteine dicyclohexylamine, (2R)-2-(Acetamido-2,2,2-d3)-3-(2-hydroxypropyl)sulfanylpropanoic acid dicyclohexylamine salt |
| InChI formel | InChI=1S/C12H23N.C8H15NO4S/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;1-5(10)3-14-4-7(8(12)13)9-6(2)11/h11-13H,1-10H2;5,7,10H,3-4H2,1-2H3,(H,9,11)(H,12,13)/t;5?,7-/m.0/s1/i;2D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C(=O)N[C@@H](CSCC(C)O)C(=O)O.C1CCC(CC1)NC2CCCCC2 |
| IUPAC navn | N-cyclohexylcyclohexanamine;(2R)-3-(2-hydroxypropylsulfanyl)-2-[(2,2,2-trideuterioacetyl)amino]propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 405.61 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?