Få mere at vide
N-Acetyl-S-(2-hydroxyethyl)-L-cysteine Dicyclohexylammonium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Acetyl-S-(2-hydroxyethyl)-L-cysteine Dicyclohexylammonium Salt |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C12H23N.C7H13NO4S/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;1-5(10)8-6(7(11)12)4-13-3-2-9/h11-13H,1-10H2;6,9H,2-4H2,1H3,(H,8,10)(H,11,12)/t;6-/m.0/s1 |
| Mængde | 250 mg |
| Formel vægt | 388.2396 |
| Procent renhed | >95% |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |