missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Acetyl-S-(2-ethoxycarbonylethyl-1-methyl)-L-cysteine, Dicyclohexylammonium Salt(Mixture of Diastereomers), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Acetyl-S-(2-ethoxycarbonylethyl-1-methyl)-L-cysteine, Dicyclohexylammonium Salt |
| CAS | 33297-48-2 |
| Molekylær formel | C12 H23 N . C11 H19 N O5 S |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | N-Acetyl-S-(2-Ethoxycarbonylethyl-1-Methyl)-L-Cysteine, Dicyclohexylammonium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C12H23N.C11H19NO5S/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;1-4-17-10(14)5-7(2)18-6-9(11(15)16)12-8(3)13/h11-13H,1-10H2;7,9H,4-6H2,1-3H3,(H,12,13)(H,15,16)/t;7?,9-/m.0/s1 |
| SMIL | CCOC(=O)CC(C)SC[C@H](NC(=O)C)C(=O)O.C1CCC(CC1)NC2CCCCC2 |
| IUPAC navn | (2R)-2-acetamido-3-(4-ethoxy-4-oxobutan-2-yl)sulfanylpropanoic acid;N-cyclohexylcyclohexanamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 458.66 |
| Formel vægt | 458.2814 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?