missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Acetyl-S-(2-cyanocarboxyethyl)-L-cysteine-d3 Bis(dicyclohexylamine) Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Acetyl-S-(2-cyanocarboxyethyl)-L-cysteine-d3 Bis(dicyclohexylamine) Salt |
| CAS | 1356848-13-9 |
| Molekylær formel | C12 H23 N . 1/2[C9 H9 D3 N2 O5 S] |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | Dicyclohexylamine N-(acetyl-d3)-S-(2-carboxylato-2-cyanoethyl)-L-cysteinate |
| InChI formel | InChI=1S/2C12H23N.C9H12N2O5S/c2*1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;1-5(12)11-6(8(13)14)4-17-7(2-3-10)9(15)16/h2*11-13H,1-10H2;6-7H,2,4H2,1H3,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)/t;;6-,7?/m..0/s1/i;;4D,6D/hD/t;;4?,6-,7? |
| SMIL | N(C1CCCCC1)C2CCCCC2.[C@@H](CSCC(C(O)=O)C#N)(NC(C([2H])([2H])[2H])=O)C(O)=O |
| IUPAC navn | 2-[(2R)-2-[acetyl(deuterio)amino]-2-carboxylato-1,2-dideuterioethyl]sulfanyl-3-cyanopropanoate;dicyclohexylazanium |
| Molekylvægt (g/mol) | 625.92 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?