Få mere at vide
N-Acetyl-S-(2-carbamoylethyl)-L-cysteine, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Acetyl-S-(carbamoylethyl)-L-cysteine |
| CAS | 81690-92-8 |
| Molekylær formel | C8 H14 N2 O4 S |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H14N2O4S/c1-5(11)10-6(8(13)14)4-15-3-2-7(9)12/h6H,2-4H2,1H3,(H2,9,12)(H,10,11)(H,13,14)/t6-/m0/s1 |
| SMIL | CC(=O)N[C@@H](CSCCC(=O)N)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2 R)-2-acetamido-3-(3-amino-3-oxopropyl)sulfanylpropanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 234.27 |
| Mængde | 0,05 g |
| Formel vægt | 234.0674 g/mol |
| Procent renhed | min 98% chemical purity |
| Vis mere |