missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Acetyl-S-(2,5-dimethylbenzene)-L-cysteine, TRC

Artikelnummer. 30312464
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30312464 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30312464 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA1737705MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Acetyl-S-(2,5-dimethylbenzene)-L-cysteine
CAS 581076-70-2
Molekylær formel C13 H17 N O3 S
Mængde 5 mg
Synonym N-Acetyl-S-(2,5-dimethylphenyl)-L-cysteine, 2,5-DPMA
InChI formel InChI=1S/C13H17NO3S/c1-8-4-5-9(2)12(6-8)18-7-11(13(16)17)14-10(3)15/h4-6,11H,7H2,1-3H3,(H,14,15)(H,16,17)/t11-/m0/s1
SMIL CC(=O)N[C@@H](CSc1cc(C)ccc1C)C(=O)O
IUPAC navn (2R)-2-acetamido-3-(2,5-dimethylphenyl)sulfanylpropanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 267.34
Formel vægt 267.0929
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.